Documenti fondamentali
MD0SP014H1
Millipore
Filtri di profondità Millistak+® HC Pod
D0SP, filtration area 0.014 m², Lab Scale
Sinonimo/i:
Millistak+ HC Pro Pod Depth Filter, D0SP media series, 0.014 m 2 surface area, 1/4 in. Hose Barb connection
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
Filtri di profondità Millistak+® HC Pod, D0SP, filtration area 0.014 m2, hydrophilic
Materiali
acrylic
polypropylene
silica filter aid
Livello qualitativo
Descrizione
Primary clarification directly out of the bioreactor
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millistak+®
Parametri
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 37 °C (Reverse)
30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 4 °C (Forward)
30 psid max. inlet pressure (2.1 bar) at 25 °C
Altezza
140 mm
5.5 in. (14 cm)
Lunghezza
8.6 in. (22 cm)
Superficie filtrante
0.014 m2
Impurezze
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
input
sample type liquid
Conducibilità
3.64-10.5 μS/cm at 25 °C (product water)
Grado di filtrazione
D0SP
Descrizione generale
® Pro Pod Depth Filter (high capacity synthetic media) is a synthetic depth filter providing a cleaner and more consistent depth filtration media over current diatomaceous earth (DE) and cellulose (CE) based filter offerings. This unit, featured in a Lab Scale Pod format with a D0SP media grade, supports primary and secondary clarification as well as downstream filtration applications.
Applicazioni
Chiarificazione primaria immediatamente all′esterno del bioreattore
Caratteristiche e vantaggi
&
Specifiche
The analysis was made by ICP-MS. The devices were not autoclaved.
Grado del filtro: D0SP
Nota sulla preparazione
º Recommended for post use contamination only.
Risultati analitici
Conduttività dell′acqua prodotta a 25 °C: dopo autoclave (1 ciclo da 60 minuti a 123 °C) e risciacquo con acqua pura in 10 L/ft2 (100 L/m2) di area di superficie del terreno
Note legali
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Operational Excellence Dossier
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Scopri i benefici dell’abbonamento a un programma Emprove®
Perché questi documenti non sono disponibili?
I dossier Emprove® contengono informazioni destinate ad agevolare l'iter di registrazione e le attività per la valutazione del rischio dei produttori farmaceutici e includono informazioni riservate. Se desideri accedervi, per contattarci.