MABT882
Anti-Prodynorphin (Dynorphin B29) Antibody, clone Dyn9
clone Dyn9, from mouse
Sinonimo/i:
Beta-neoendorphin-dynorphin, Preprodynorphin, Preproenkephalin-B, Proenkephalin-B, Dynorphin B-29, Leumorphin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
Dyn9, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Pdyn(29190)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry Analysis: A 1:20 dilution of clone Dyn9 hybridoma culture supernatant detected Prodynorphin/Dynorphin B29 immunoreactivity in human (hippocampus and cerebral cortex), mouse (fundus striati), and rat (nucleus supraopticus, lateral hipothalamic nucleus, paraventricular nucleus, and nucleus accumbens, septum pellucidum, caudate-putamen, and hippocampus) brain tissue sections (Courtesy of Ricardo Martínez Murillo, PhD, Cajal Institute, Madrid Spain).
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: A 1:20 dilution of this antibody detected Prodynorphin/Dynorphin B29 immunoreactivity in human thalamus tissue sections.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1