Documenti fondamentali
340138
Sigma-Aldrich
4-Carboxybenzenesulfonazide
97%
Sinonimo/i:
4-(Azidosulfonyl)benzoic acid
Scegli un formato
2.5 G
CHF 146.00
CHF 146.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2.5 G
CHF 146.00
About This Item
Formula condensata:
HO2CC6H4SO2N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352125
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 146.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Punto di fusione
180 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
azide
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C7H5N3O4S/c8-9-10-15(13,14)6-3-1-5(2-4-6)7(11)12/h1-4H,(H,11,12)
OWULJVXJAZBQLL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
Synthesis of anti-inflammatory agents
Azide amidation
Reactions of thio acids with azides
Chemoselective sodium borohydride reduction of azides in water
Reagent for:
Photo-Stevens rearrangement
Cobalt-catalyzed synthesis of tertiary azides
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Articoli
Since the preparation of the first organic azide, phenyl azide, by Peter Griess in 1864 this energy-rich and versatile class of compounds has enjoyed considerable interest.