MABT75
Anti-Titin (NT/Z-domain) Antibody, clone 17D11.1
clone 17D11.1, from mouse
Sinonimo/i:
Titin, Connectin, Rhabdomyosarcoma antigen MU-RMS-40.14
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
17D11.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TTN(7273)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Cytoskeleton
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected Titin in human and mouse cardiac muscle tissues.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Human and mouse cardiac muscle tissues
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1