MAB1553
Anti-Titin Antibody, clone 9B9
culture supernatant, clone 9B9, Chemicon®
Sinonimo/i:
Anti-CMD1G, Anti-CMPD4, Anti-EOMFC, Anti-HMERF, Anti-LGMD2J, Anti-LGMDR10, Anti-MYLK5, Anti-SALMY, Anti-TMD
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
9B9, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TTN(7273)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western blotting: 1:10-1:20
Optimal dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
Cytoskeleton