MABT324
Anti-CEACAM8 Antibody, clone 6/40c
About This Item
Prodotti consigliati
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Livello qualitativo
Clone
6/40c
monoclonal
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
(Please refer to lot specific datasheet.)
tecniche
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso UniProt
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected CEACAM8 in 10 µg of PMN cell lysate.
Proprietà fisiche
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1