MABT20
Anticorpo anti-OL-protocaderina, clone 5G10
clone 5G10, from rat
Sinonimo/i:
protocadherin 10, ortholog of OL-pcdh
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5G10, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Pcdh10(18526)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Struttura cellulare
Neuroscienze
Immunoistochimica: È stato dimostrato che questo anticorpo rileva la OL-protocaderina in IH (Aoki, 2003).
Adesione (CAM)
Sinapsi & biologia delle sinapsi
Qualità
Western blotting: Una concentrazione pari a 1 µg/mL di questo anticorpo ha rilevato la OL- protocaderina in 10 µg di lisato di tessuto di cervello di topo allo stadio E13-E14.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Lisato di tessuto di cervello di topo allo stadio E13-E14
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1