Vai a
P5282
Phalloidin Peptide
≥90% (HPLC), solid, FITC labeled
Sinonimo/i:
Falloidina-FITC
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
0.1 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 388.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C56H60N10O15S2
Peso molecolare:
1177.26
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
eCl@ss:
32160702
CHF 388.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Falloidina marcata, fluorescina isotiocianato, sequence Amanita phalloides(synthetic: peptide sequence)
biological source
sequence from Amanita phalloides (synthetic: peptide sequence)
Quality Segment
form
solid
technique(s)
protein detection: suitable
fluorescence
λex 495 nm; λem 520 nm(lit.)
storage temp.
−20°C
General description
La falloidina è una fallotossina prodotta dal fungo velenoso Amanita phalloides. È un peptide ciclico che interagisce con l′actina ed è stato scoperto per la prima volta in ratti avvelenati con falloidina. È un eptapeptide di natura ciclica con un ponte fra il triptofano in posizione 6 e la cisteina in posizione 3. La catena laterale dell′aminoacido 7 (γ-δ-diidrossileucina) nella falloidina è aperto a modifiche attraverso le quali si possono produrre composti della falloidina marcati in fluorescenza.
Application
Falloidina marcata con fluorescina isotiocianato è stata usata:
  • Per visualizzare la riorganizzazione dell′actina F in cardiomiociti primari neonatali (PNCMs) e cellule H9C2 (mioblasti cardiaci di ratto) successivamento a trattamento con endotelina-1 (ET-1) e angiotensina II (Ang II).
  • In immunochimica per marcare microfilamenti.
  • In analisi in immunofluorescenza per colorare l′actina F.
Biochem/physiol Actions
La falloidina interagisce con l′actina polimerica e non con le forme oligomeriche o monomeriche. Questa interazione porta a filamenti di actina fortemente stabilizzati che resistono a depolimerizzazione e scomposizione. Questa tossina causa la morte nei ratti a causa di emorragie nel fegato e le cellule mostrano un addensamento anormale di actina. L′affinità della falloidina alla actina non è significativamente alterata dopo la derivatizzazione di composti di falloidina marcati in fluorescenza. Questi composti possono essere usati per studiare la struttura e organizzazione dell′actina nell′ambito di cellule eucariotiche.
Tossina che lega l′actina F polimerica, la stabilizza e interferisce con la funzione di strutture ricche in actina.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P2141P195150556
description
sequence Amanita phalloides(synthetic: peptide sequence)
description
≥90%
description
sequence from Amanita phalloides(synthetic: peptide sequence)
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
technique(s)
protein detection: suitable
technique(s)
protein detection: suitable
technique(s)
protein detection: suitable
technique(s)
-
biological source
sequence from Amanita phalloides (synthetic: peptide sequence)
biological source
Amanita phalloides
biological source
sequence from Amanita phalloides (synthetic: peptide sequence)
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solid
form
powder
form
solid
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
fluorescence
λex 495 nm; λem 520 nm(lit.)
fluorescence
-
fluorescence
λex 540-545 nm; λem 570-573 nm
fluorescence
-
Pittogrammi
Skull and crossbones
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. Is it possible to use P5282 with cells fixed in paraformaldehyde instead of methanol-free formaldehyde?
    Is it possible to use P5282 with cells fixed in paraformaldehyde instead of methanol-free formaldehyde?
    1 answer
    1. Using P5282 with cells fixed in paraformaldehyde instead of methanol-free formaldehyde was attempted, but the results were not satisfactory with regular formaldehyde. A specific protocol for the reconstitution of Phalloidin P5282-.1MG in the case of tissues fixed in paraformaldehyde and included in O.C.T medium is not available. However, it is suggested to find relevant information in the literature, such as in this article, https://www.oncotarget.com/article/25259/ DOI:[10.18632/oncotarget.25259].
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  3. How do I prepare stock solutions of Product P5282, Phalloidin, Fluorescein Isothiocyanate Labeled?
    1 answer
    1. Stock solutions of  phalloidin conjugates have been made in methanol or DMSO at 0.1 to 5 mg/mL. Make final dilutions in aqueous physiological buffers for a staining range from 0.1 μM to 100 μM with corresponding incubation times of 15 minutes to 72 hours.
      Helpful?
  4. How do I store Product P5282, Phalloidin, Fluorescein Isothiocyanate Labeled?
    1 answer
    1. The product should be stored at a powder in the freezer at -20°C.
      Helpful?
  5. How do I stain cells with Product P5282, Phalloidin, Fluorescein Isothiocyanate Labeled?
    1 answer
    1. A typical application for staining cells can be found in the product information sheet (under Documents, above).
      Helpful?
  6. How do I dissolve Product P5282, Phalloidin, Fluorescein Isothiocyanate Labeled?
    1 answer
    1. This product is soluble in methanol, ethanol, butanol and pyridine. It is soluble in cold water at a concentration of 5 mg/mL; it is much more soluble in hot water. See: The chemicals encyclopedia published by the Royal Society of Chemistry, 12th ed., entry# 7336 (1996). Solutions should be prepared fresh, and protected from light whenever possible.
      Helpful?
  7. What are the excitation and emission wavelengths used for fluorescent detection of Product P5282, Phalloidin, Fluorescein Isothiocyanate Labeled?
    1 answer
    1. Excitation wavelengths of 540-545 nm and emission wavelengths of 570-573 nm can be used. See: Faulstich, H., J. Muscle Res. Cell Motility, 9, 370 (1988), and Waggoner, A. et al., Methods in Cell Biology, 30, 449 (1989).