MABS2049
Anti-Adenylate Cyclase 5 Antibody, clone 19D5.C1
clone 19D5.C1, from mouse
Sinonimo/i:
Adenylate cyclase type 5, EC: 4.6.1.1, ATP pyrophosphate-lyase 5, Adenylate cyclase type V, Adenylyl cyclase 5
Scegli un formato
CHF 163.00
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 163.00
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
19D5.C1, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, porcine, mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human (based on 100% sequence homology)
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Adcy5(224129)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
ELISA Analysis: A representative lot detected Adenylyl Cyclase 5 in ELISA applications (Hu, C.L., et. al. (2009). Am J Physiol Heart Circ Physiol. 297(5):H1776-82).
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Adenylate Cyclase 5 in mouse brain membrane preparations.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1