MABS1758
Anti-RAD9A Antibody, clone 5H8.1
clone 5H8.1, from mouse
Sinonimo/i:
Cell cycle checkpoint control protein RAD9A, DNA repair exonuclease rad9 homolog A, hRAD9, Rad9-like protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5H8.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RAD9A(5883)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected RAD9A in 10 µg of human skeletal muscle tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1