MABT1363M
Anti-GM130 Antibody, clone 4A3
clone 4A3, from mouse
Sinonimo/i:
Golgin subfamily A member 2, 130 kDa cis-Golgi matrix protein
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4A3, monoclonal
Reattività contro le specie
human, rat
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Golga2(64528)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A representative lot detected GM130 in Western Blotting applications (Diao, A., et. al. (2003) J Cell Biol. 160(2):201-12).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected GM130 in Immunocytochemistry applications (Seemann, J., et. al. (2002). Science. 295(5556):848-51; Diao, A., et. al. (2003) J Cell Biol. 160(2):201-12).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected GM130 in Immunohistochemistry applications (Seemann, J., et. al. (2002). Science. 295(5556):848-51).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected GM130 in Immunoprecipitation applications (Diao, A., et. al. (2003) J Cell Biol. 160(2):201-12; Diao, A., et. al. (2008) J Cell Biol. 283(11):6957-67).
Cell Structure
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected GM130 in human small intestine tissue sections.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1