Documenti fondamentali
PEZGS0896
Millipore
Vetrini Millicell® EZ
8-well glass chamber slide, 0.7 cm2/well, 96/pk, sterile
Sinonimo/i:
Vetrini con camere di coltura, coprivetrini a 8 pozzetti
About This Item
Codice UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
Materiali
polypropylene wells
polystyrene lid
soda-lime glass slide
Sterilità
ethylene oxide treated
sterile
Caratteristiche
Raised corner ridges on the lid facilitate stacking of multiple units
Confezionamento
case of 96 (6 boxes, 16 units/box)
Produttore/marchio commerciale
Millicell®
tecniche
cell based assay: suitable
cell culture | mammalian: suitable
immunocytochemistry: suitable
Lungh. × Largh. × Alt.
75 mm × 25 mm × 1 mm, slide only
77.8 mm × 33.8 mm × 13.9 mm, excluding lid
77.8 mm × 33.8 mm × 16.2 mm, including lid
Misura
8 wells
Area superficie pozzetto
0.7 cm2
Volume pozzetto
200-700 μL
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
La camera di coltura coprivetrini Millicell EZ Slide permette allo sperimentatore di coltivare, fissare e colorare le cellule direttamente su un vetrino da microscopio. Non è necessario disassemblare l′unità o trasferire le cellule da un dispositivo ad un altro prima dell′esame microscopico. I pozzetti in polipropilene sono resistenti alla maggior parte dei fissativi in uso, così che le cellule possono essere coltivate sul vetrino e colorate direttamente nel pozzetto. Una volta colorato, il vetrino da microscopio può essere facilmente rimosso applicando una pressione sulle quattro linguette laterali dell′unità e sollevando i pozzetti dal vetrino. La facile rimozione del vetrino riduce il rischio di danneggiare le cellule, mentre per allontanare i pozzetti dal vetrino non è richiesto alcun utensile. La presenza di bordi rialzati agli angoli delle camere coprivetrini facilitano la disposizione impilata di più unità, che in alternativa possono essere incubate sul vassoio fornito con le unità stesse.
Nota sulla preparazione
  1. Coltivazione, fissazione e colorazione delle cellule in base al protocollo desiderato
  2. Per aver accesso al vetrino per microscopio, posizionare saldamente l′unità Millicell EZ SLIDE capovolta su una superficie piana e rompere le quattro linguette premendo su di esse verso il basso con il pollice (vedi immagini in alto a sx. nella pagina). Rimuovere il coperchio. Mantenere fermo il vetrino e sollevare verso l′alto i pozzetti per rimuoverli. Rimuovere il vetrino dal suo sostegno.
Note legali
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Tapash Jay Sarkar et al.
Nature communications, 11(1), 1545-1545 (2020-03-27)
Aging is characterized by a gradual loss of function occurring at the molecular, cellular, tissue and organismal levels. At the chromatin level, aging associates with progressive accumulation of epigenetic errors that eventually lead to aberrant gene regulation, stem cell exhaustion