MABS1326
Anti-Importin alpha-3/Qip1 Antibody, clone 3D10
clone 3D10, from rat
Sinonimo/i:
Importin subunit alpha-3, Importin alpha Q1, Karyopherin subunit alpha-4, Qip1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3D10, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, monkey, hamster, bovine, human, mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
canine (based on 100% sequence homology)
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
bovine ... Kpna3(540719)
dog ... Kpna3(476909)
human ... KPNA3(3839)
mouse ... Kpna3(16648)
rat ... Kpna3(361055)
rhesus monkey ... Kpna3(706925)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Western Blotting Analysis: A representative lot detected endogenous importin 3/Qip1 in human HeLa, monkey COS-7, mouse L-929, rat NRK , hamster BHK, and bovine MDBK cell lysates (Sakaguchi, N., et al. (2003). Hybrid. Hybridomics. 22(6):397-400).
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1