MABS1208
Anti-LDL Receptor Antibody, clone 2H7.1
clone 2H7.1, from mouse
Sinonimo/i:
Low-density lipoprotein receptor, LDL Receptor
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2H7.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LDLR(3949)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Flow Cytometry Analysis: 1.0 µg of this antibody from a representative lot detected LDL receptor expression in one million HepG2 cells.
Signaling
Lipid Metabolism & Weight Regulation
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected LDL receptor in 10 µg of human adrenal gland tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1