MABN736
Anticorpo anti-NEGR1, clone 4H2.1
clone 4H2.1, from mouse
Sinonimo/i:
Neuronal growth regulator 1, IgLON family member 4
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4H2.1, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, human
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NEGR1(257194)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscienze
Trasduzione del segnale nell'ambito dello sviluppo
Qualità
Western blotting: questo anticorpo a una concentrazione di 0,5 µg/mL ha permesso di rivelare la proteina NEGR1 in 10 µg di lisato di tessuto ippocampale umano.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1