Vai a
CTGR72TP1
Aervent® 0.2 µm, Cartridge
pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 20 in. (51 cm), Code 7
Sinonimo/i:
Aervent CTGR Cartridge Filter 20 in. 0.2 µm Code 7, Aervent® 0.2 µm, Cartridge
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151806
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Cartuccia Aervent® da 0,2 µm, Chemistry: 0.2 µm Hydrophobic Polytetrafluoroethylene (PTFE) Configuration: 20 in. Code 7
Quality Segment
material
PTFE , polypropylene , polypropylene support, silicone seal
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
steam-in-place compatible
product line
Aervent®
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Aervent®
parameter
≤48 mL/min nitrogen diffusion at 970 mbar (14 psig) and 23 °C (in 70/30% IPA/water), 1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C, 1.8 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward), 4.1 bar max. differential pressure (60 psid) (Reverse; intermittent), 4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) (Reverse; Intermittent), 5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward), 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C (Forward)
technique(s)
gas filtration: suitable
L
20 in.
W
2.7 in.
cartridge nominal length
20 in. (51 cm)
diam.
6.9 cm (2.7 in.)
filtration area
1.3 m2
impurities
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
gravimetric extractables
≤70 mg/cartridge
matrix
Aervent®
pore size
0.2 μm pore size
input
sample type gas
bubble point
≥1100 mbar (16 psig), nitrogen with 70/30% IPA/water at 23 °C
cartridge code
Code 7
General description
Configurazione del dispositivo: cartuccia
Features and Benefits
Classificato per la ritenzione aerosol di un challenge totale di 108–1010 unità formanti placche di particelle virali ΦX-174 a 85 Nm3/h (50 SCFM) per cartuccia.
Packaging
Sacchetto doppio, facile apertura
Preparation Note
Metodo di sterilizzazione
150 cicli SIP (100 in avanti/50 inversi) da 30 minuti a 145 °C
Questo prodotto è stato fabbricato utilizzando una membrana in PTFE che soddisfa i criteri dei filtri "senza rilascio di fibre" definiti nel CFR 21 210.3 (b) (6).
Analysis Note
Estraibili gravimetrici: dopo 24 ore in una miscela 70/30% IPA/acqua a temperatura ambiente controllata
HydroCorr: ≤1,5 mL/min a 2,6 bar (38 psig) per cartuccia da 5
Ritenzione batterica
I campioni mostravano una ritenzione quantitativa di una concentrazione challenge minima di Brevundimonas diminuta pari a 1 x 10⁷ UFC/cm² utilizzando la metodologia ASTM® F838.
Ritiene aerosol liquido di Brevundimonas diminuta per 21 giorni a un challenge minimo di 10⁷ UFC/cm²
Other Notes
Indicazioni per l′uso
  • Ritenzione di organismi: microrganismi
  • Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
  • Applicazione: bioprocessazione
  • Uso previsto: riduzione o rimozione di microrganismi/carica microbica
  • Istruzioni per l′uso: consultare la guida alle procedure di sterilizzazione a vapore & test di integrità e la prima pagina della Guida all′ispezione visiva
  • Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
  • Dichiarazione sullo smaltimento: smaltire in conformità alle normative nazionali, regionali e locali vigenti.
Legal Information
AERVENT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
CTGR01TP1CTGR73TP1CTGR75S01
description
Chemistry: 0.2 µm Hydrophobic Polytetrafluoroethylene (PTFE) Configuration: 20 in. Code 7
description
Chemistry: 0.2 µm Hydrophobic Polytetrafluoroethylene (PTFE) Configuration: 10 in. Code 0
description
Chemistry: 0.2 µm Hydrophobic Polytetrafluoroethylene (PTFE) Configuration: 30 in. Code 7
description
Chemistry: 0.2 µm Hydrophobic Polytetrafluoroethylene (PTFE) Configuration: 5 in. Code 7
pore size
0.2 μm pore size
pore size
0.2 μm pore size
pore size
0.2 μm pore size
pore size
0.2 μm pore size
product line
Aervent®
product line
Aervent®
product line
Aervent®
product line
Aervent®
technique(s)
gas filtration: suitable
technique(s)
gas filtration: suitable
technique(s)
gas filtration: suitable
technique(s)
gas filtration: suitable
filtration area
1.30 m2
filtration area
0.65 m2
filtration area
1.95 m2
filtration area
0.33 m2
manufacturer/tradename
Aervent®
manufacturer/tradename
Aervent®
manufacturer/tradename
Aervent®
manufacturer/tradename
Aervent®
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cartuccia Aervent® da 0,2 µm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)