MABN685
Anti-KDM4A Antibody, clone5H1
ascites fluid, clone 5H1, from mouse
Sinonimo/i:
Lysine-specific demethylase 4A, JmjC domain-containing histone demethylation protein 3A, Jumonji domain-containing protein 2A, KDM4A
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5H1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KDM4A(9682)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence Analysis: A 1:200-1,000 dilution from a representative lot detected KDM4A in NTERA-2 cells.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected KDM4A-hIgGFc transfected HEK293 cell lysates.
Descrizione del bersaglio
Risultati analitici
HEK293 and KDM4A-hIgGFc transfected HEK293 cell lysates