SAB1307254
ANTI-BAT1(C-TERMINAL) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
56 kDa U2AF65-associated protein, BAT1, DDX39B, Spliceosome RNA helicase DDX39B, UAP56
Scegli un formato
CHF 392.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 392.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
48991 Da
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: 1:10-1:50
immunohistochemistry: 1:10-1:50
western blot: 1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DDX39B(7919)
Categorie correlate
1 of 4
Questo articolo | HPA058450 | SAB4500014 | HPA019749 |
---|---|---|---|
biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
form buffered aqueous solution | form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous glycerol solution |
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)