MABN52
Anti-REP-1 Antibody, clone 2F1
clone 2F1, from mouse
Sinonimo/i:
choroideremia (Rab escort protein 1), choroideremia, Choroideraemia protein, Rab escort protein 1, Rab geranylgeranyltransferase component A, TCD protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2F1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CHM(1121)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected REP-1 on 10 µg of 293T cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1