Documenti
1.05642
Supelco
Lastre per HPTLC, gel di silice 60 F₂₅₄
pkg of 50 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
Sinonimo/i:
Piastre in gel di silice per HPTLC
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Materiali
glass support
silica gel 60 matrix
Livello qualitativo
Caratteristiche
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Confezionamento
pkg of 50 plates
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Spessore strato
200 μm
Lungh. × largh. lastra
20 cm × 10 cm
Dimensione particelle
5-6 μm
Dimensione pori
60 Å medium pore diameter
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
50 lastre in vetro da 20 x 10 cm
Le lastre per HPTLC consentono l′analisi quantitativa rapida di campioni complessi per uso manuale o automatizzato. Le nostre lastre per HPTLC con silice sono tre volte più rapide della lastre per TLC tradizionali e molto più sensibili. Le dimensioni delle particelle in HPTLC variano da 4 a 8 µm; questo crea una superficie più liscia e una potenza di separazione più elevata rispetto alle piastre per TLC.
Applicazioni
Lastre in vetro per HPTLC con gel di silice 60 F₂₅₄. Lastre per HPTLC con gel di silice misura 20 x 10 cm, 50 fogli.
Linkage
Sostituisce: 5642-6; 5642
Risultati analitici
Area di superficie specifica (secondo BET; misura a 5-Pt.): 480 - 540 m²/g
Volume dei pori (N₂-isoterma): 0,74 - 0,84 mL/g
d 50 (diffrazione laser, distribuzione dimensionale): 5 - 7 µm
Spessore dello strato: 150 - 200 µm
Deviazione di spessore dello strato per lastra: ≤ 35 µm
Test cromatografici:
A) Test cromatico
valori hRf
- bleu vif organol, test cromatico, lipofilo:
17 - 22
- nero ceres G, test cromatico, lipofilo: 38 - 43
- viola ceres BRN, test cromatico, lipofilo: 58 - 64
numero di separazione
- test cromatico, lipofilo:
≥ 10,0
B) Test su steroidi
valori hRf
- idrocortisone, test su steroidi:
23 - 29
- Reichstein S, test su steroidi: 36 - 45
- metiltestosterone, test su steroidi: 43 - 52
numero di separazione
- test su steroidi:
≥ 10,5
Valore tipico determinato su una lastra condizionata
Liquido A) Toluene (umidità rel. 45%)
Eluente B) Acetato etilico/toluene (95/+5 v/v; umidità rel. 20%)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Learn about our recently launched HPTLC calibration mix, developed in collaboration with CAMAG, that enables for an efficient and reliable universal system suitability testing (SST).
An HPTLC method for rapid urea detection in milk using a TLC plate scanner and Silica Gel 60 F254 HPTLC plate.
Development of an HPTLC based method, using Silica Gel 60 F254 plate, to determine Betamethasone Sodium Phosphate over a concentration range of 1 to 7 µg/spot.
In this article we present several HPTLC applications and analytical standards for ginsenosides.
Vedi tutto
Protocolli
HPTLC was used to analyze caffeine in coffee. Filtration of coffee through a PTFE syringe filter was the only sample preparation. Quantitation was conducted with a TLC scanner.
In the present study we demonstrate compliance of silica gel 60 F254 HPTLC plates with USP requirements, and how HPTLC plates are suitable for the Sildenafil citrate-Limit of Imidazole test.
Powdered black pepper tested for pierine content follows USP guidelines using HPTLC and HPLC for dietary supplements.
HPTLC fingerprinting enables rapid identification of passion flower with related reference materials.