MABN503
Anti-WAVE-1 Antibody, clone K91/36
clone K91/36, from mouse
Sinonimo/i:
Wiskott-Aldrich syndrome protein family member 1, WASP family protein member 1, Protein WAVE-1, Verprolin homology domain-containing protein 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
K91/36, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... WASF1(8936)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Developmental Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected WAVE-1 in 10 µg of rat brain tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Rat brain tissue lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1