Documenti fondamentali
SRP0716
Sigma-Aldrich
MYLK4, Active
PRECISIO® Kinase, recombinant
Scegli un formato
10 μG
CHF 401.00
CHF 401.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 μG
CHF 401.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
CHF 401.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Saggio
70-95% (SDS-PAGE)
Stato
frozen liquid
Attività specifica
4.0-6.0 nmol/min·mg (radiometric)
PM
~70 kDa
Concentrazione
0.1 μg/μL
Numero d’accesso
BC132833
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... MYLK4(340156)
Applicazioni
Useful for kinase assay and Western blot.
Azioni biochim/fisiol
Recombinant full-length human MYLK4 was expressed by Baculovirus in Sf9 insect cells using an N-terminal GST tag. MYLK4 or myosin light chain kinase family, member 4 is Serine/Threonine protein kinases in which MYLK4 is one of four myosin light chain kinases in a comprehensive analysis of protein kinases encoded by the human genome.
Ricostituzione
Formulated in 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, with 25% glycerol.
Stoccaggio e stabilità
Store in aliquots at -70°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Note legali
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)