MABN2637
Anti-AIDA1 Antibody, clone 2B22
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2B22, monoclonal
PM
calculated mol wt 139.21, 48.37, and 57.81 kDa
observed mol wt ~50 and 55 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
canine, feline
Confezionamento
antibody small pack of 100 μg
Isotipo
IgG2κ
Sequenza dell’epitopo
C-terminal
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in Rat brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected AIDA1 in Rat brain tissue lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected AIDA1 in Western Blotting applications (Tindi, J.O., et al. (2015). J Neurosci. 35(24): 8986-96).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected AIDA1 in Immunofluorescence applications (Tindi, J.O., et al. (2015). J Neurosci. 35(24): 8986-96).
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected AIDA1 in rat cerebral cortex, hippocampus, and cerebellum tissue sections.
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated AIDA1 in Immunoprecipitation applications (Carbonell, A.U., et al. (2019). Nat Commun.10(1): 3529).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1