MABN1584
Anti-Synapsin-2 Antibody, clone 19.21
clone 19.21, from mouse
Sinonimo/i:
Synapsin II, Synapsin-2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
19.21, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
tecniche
activity assay: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SYN2(6854)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A representative lot detected exogenously expressed wild-type and mutant (Y236S, G464R) human synapsin II in HeLa cells and Syn2-/- murine neurons transfected with the respective constructs (Corradi, A., et al. (2014). Hum. Mol. Genet. 23(1):90-103).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected synapsin IIa/IIb, but not Ia/Ib, in rat brain cytosolic extracts (Vaccaro, P., et al. (1997). Brain Res. Mol. Brain Res. 52(1):1-16).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated synapsin IIa/IIb, but not Ia/Ib, from rat brain synaptosomal preparations (Vaccaro, P., et al. (1997). Brain Res. Mol. Brain Res. 52(1):1-16).
Enzyme Assay Analysis: A representative lot, when added 2 hours prior to cAMP, prevented PKA-catalyzed phosphorylation of synapsin IIa/IIb in an in vitro kinase assay using rat brain synaptosomal preparations (Vaccaro, P., et al. (1997). Brain Res. Mol. Brain Res. 52(1):1-16).
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected Synapsin-2 in 10 µg of rat brain tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1