MABF3136
Anti-IL-11 Antibody, clone 13-6D-10G
Sinonimo/i:
Interleukin-11
About This Item
inhibition assay
western blot: suitable
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
13-6D-10G, monoclonal
PM
calculated mol wt 21.52 kDa
observed mol wt ~20 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 100 μL
tecniche
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
Sequenza dell’epitopo
Unknown
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Il11(16156)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in HEK293T cells transiently transfected with mIL-11.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:250 dilution of this antibody detected IL-11 in HEK293T cells transiently transfected with mIL-11, but not in wild-type HEK293T cells.
Tested Applications
Inhibition Assay: A representative lot inhibited mIL-11 induced STAT3 phosphorylation and T1165 cell proliferation. (Deguchi, Y., et al. (2018). Biochem Biophys Res Commun. 505(2):453-459).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected IL-11 in Western Blotting applications (Deguchi, Y., et al. (2018). Biochem Biophys Res Commun. 505(2):453-459).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2