Documenti fondamentali
CBA411
Sigma-Aldrich
Test di vitalità cellulare EZMTT ad elevata sensibilità, 50X
A novel tetrazolium salt based viability and proliferation assay for continous monitoring of growth in low density mammalian and bacterial cell culture.
Sinonimo/i:
Kit per test di vitalità cellulare.
Scegli un formato
2 ML
CHF 351.00
CHF 351.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 ML
CHF 351.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.84
CHF 351.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Metodo di rivelazione
colorimetric
Descrizione generale
Moreover, they cannot reliably detect cell viability in low density cultures, such as primary cell cultures.
EZMTT viability assay solution is based on a novel monosulfonated tetrazolium salt, 2-(3-(2-methoxy-4-nitrophenyl)-2-(4-nitrophenyl)-2H-tetrazol-3-ium-5-yl) benzenesulfonate sodium salt (EZMTT). The EZMTT reagents provided high quality and reproducible detection for oxidoreductase enzymes, indicators of cellular metabolic activity. Upon reacting with metabolic enzymes, EZMTT is converted to a yellowish formazan that does not require solubilization step and can be measured by absorbance at 450 nm.
<bold></bold>
EZMTT is very sensitive and can be used to detect metabolic activity of low-density or suspension cell cultures.
Detach cells and seed different cell number (0, 1000, 2000, 5000, 10000) in each well of 96-well plate with 10% FBS DMEM in triplicates.
2. Incubate at 37?C, 5% CO? for 3-4 hours or overnight.
3. μ
4. Thaw and Mix EZMTT cell viability assay solution with culture media (10X dilute).
5. Add 10X EZMTT solution to each well of the plate (final 1Xdilute).
6. Incubate the plate for 1-4 hours in the incubator.
Detach cells and seed cell number (1000) in well (1-11 columns) of 96-well plate with 10% FBS DMEM in triplicates.
2. Incubate at 37?C, 5% CO? for 3-4 hours. μ
3. μ
Thaw and Mix EZMTT TM cell viability assay solution with culture media (10X dilute).
5. Add 10X EZMTT TM solution to each well of the plate (final 1Xdilute).
6. Incubate the plate for 1-4 hours in the incubator.
Measure the absorbance at 450 nm using a microplate reader.
Stoccaggio e stabilità
Conservare il test di vitalità cellulare EZMTT ad alta sensibilità a -20°C, al riparo dalla luce.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - (refers to pure substance)
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Learn how to perform cell migration assays in vitro using Millicell® hanging cell culture inserts and the suspension T-cell lines Jurkat and primary CD4+ cells. Monitor migration by flow cytometry and EZ-MTT assays.