MABF248
Anti-SLFN11 Antibody, clone 4G9
clone 4G9, 0.25 mg/mL, from mouse
Sinonimo/i:
Schlafen family member 11, SLFN11
Scegli un formato
CHF 362.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 362.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4G9, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.25 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgMκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLFN11(91607)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Electron Mobility Shift Assay Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected SLFN11 bound t-RNA (Li, M., et al. (2012). Nature. 491(7422):125-128.).
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected SFN11 in HEK293T cell lysates transfected with SLFN11 and not in HEK293T cell lysates transfected with a negative control.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2