MABF2043M
Anti-Zika virus Antibody, clone ZV-13
clone ZV-13, from mouse
Sinonimo/i:
Genome polyprotein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
ZV-13, monoclonal
Reattività contro le specie
virus
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Zika virus envelope recombinant protein.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1