MABF1967B
Anti-RABV Glycoprotein Antibody, biotinylated Antibody, serum free Antibody, clone D1-25
Sinonimo/i:
Glycoprotein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
D1-25, monoclonal
PM
calculated mol wt 58.56 kDa (Uncharacterized bands may be observed in some lysate(s).)
Reattività contro le specie
rabies virus
Isotipo
IgG1κ
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
Immunogeno
Descrizione del bersaglio