MABF155C
Anti-CD80 (mouse), APC, clone 16-10A1 Antibody
clone 16-10A1, from hamster(Armenian), Allophycocyanin conjugate
Sinonimo/i:
T-lymphocyte activation antigen CD80, Activation B7-1 antigen (B7), CD80, CD80
Origine biologica
hamster (Armenian)
Livello qualitativo
Coniugato
Allophycocyanin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
16-10A1, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Cd80(12519)
Descrizione generale
Applicazioni
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 0.06 μg from a representative lot detected CD80 in one million C57Bl/6 splenocytes.