MABF153D
Anti-CD8a (Mouse), APC-Cy7, clone 53-6.7 Antibody
clone 53-6.7, from rat, APC-Cy7
Sinonimo/i:
T-cell surface glycoprotein CD8 alpha chain, T-cell surface glycoprotein Lyt-2, CD8a, CD8a
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Coniugato
APC-Cy7
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
53-6.7, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Cd8A(12525)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 0.25 μg from a representative lot detected CD8a in one million C57Bl/6 splenocytes.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.