MABF116
Anti-CD3 gamma delta (HMT3-2) Antibody, clone Ham25-1157
clone Ham25-1157, from hamster
Sinonimo/i:
T-cell surface glycoprotein CD3 gamma chain, T-cell receptor T3 gamma chain, CD3g, HMT3-2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
hamster
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
Ham25-1157, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse (based on 100% sequence homology)
tecniche
flow cytometry: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD3G(917)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 2.5 µg/mL of this antibody detected CD3 gamma delta in 1X10E5 Jurkat cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Jurkat cells
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1