MABE662
Anti-TERT Antibody, clone 7D5.2
clone 7D5.2, from mouse
Sinonimo/i:
Telomerase reverse transcriptase, hEST2, hTRT, Telomerase-associated protein 2, Telomerase catalytic subunit, TP2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7D5.2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TERT(7015)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL from a representative lot detected TERT in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected TERT in 10 µg of PC3 human prostate cancer cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1