MABE263-AF647
Anti-unmethylated Histone H3 (Lys9) Antibody, clone 9B1-2G6, Alexa Fluor™ 647 Conjugate
clone 9B1-2G6, from mouse, ALEXA FLUOR™ 647
Sinonimo/i:
Histone H3.1, Histone H3/a, Histone H3/b, Histone H3/c, Histone H3/d, Histone H3/f, Histone H3/h, Histone H3/I, Histone, H3/j, Histone H3/k, Histone H3/l
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR™ 647
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
9B1-2G6, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Informazioni sul gene
human ... HIST1H3F(8968)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Chromatin Biology
Qualità
A 1:50 dilution of this antibody detected unmethylated Histone H3 (Lys9) in HeLa cells.
Alexa Fluor™ is a registered trademark of Life Technologies.