MABC178
Anti-P-Rex1 Antibody, clone 6F12
clone 6F12, from mouse
Sinonimo/i:
Phosphatidylinositol 3,4,5-trisphosphate-dependent Rac exchanger 1 protein, P-Rex1, PtdIns(3,4,5)-dependent Rac exchanger 1
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6F12, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PREX1(57580)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualità
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected P-Rex 1 in 10 µg of THP-1 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
THP-1 cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1