MABE1785
Anti-Ubiquitinated Histone H2B (Lys123) Antibody, clone 1B3F12/A9
clone 1B3F12/A9, from mouse
Sinonimo/i:
Histone H2B K123 Ub1, Histone H2B.2 UbK123
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1B3F12/A9, monoclonal
Reattività contro le specie
yeast, human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
ChIP: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Saccharomyces cerevisiae ... Htb2(852284)
human ... H2BC1(255626)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) Analysis: A representative lot detected Ubiquitinated Histone H2B (Lys123) in H2BK123ub relative to H2B at the coding sequence of the SPA2 gene in budding yeast (relative to WT) (Courtesy of Fred van Leeuwen, Ph.D., Division of Gene Regulation B4, The Netherlands Cancer Institute Plesmanlaan 121, Amsterdam Netherlands).
Qualità
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Ubiquitinated Histone H2B (Lys123) in HeLa cell acid extract.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash