MABE1783
Anti-PP2AC alpha/beta Antibody, clone 11H12
clone 11H12, from mouse
Sinonimo/i:
Serine/threonine-protein phosphatase 2A catalytic subunit alpha, Serine/threonine-protein phosphatase 2A catalytic subunit beta, PP2A-alpha, PP2A-beta
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
11H12, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rabbit (based on 100% sequence homology)
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PPP2CA(5515) , PPP2CB(5516)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected PP2AC alpha/beta in A549 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1