Merck
MABS65
Anticorpo anti-recettore per l′insulina, subunità beta, clone CT-3
clone CT-3, from mouse
Sinonimo/i:
CD220 antigen, insulin receptor
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
CT-3, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
7
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
CT-3, monoclonal
species reactivity
mouse, rat (demonstrated by independent lab), human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... INSR(3643)
mouse ... Insr(16337)
rat ... Insr(24954)
General description
95 kDa
Quello dell'insulina è un recettore tirosin-chinasico che quando si lega all'insulina attiva numerose vie di trasduzione del segnale, tra le quali JNK, PI 3-chinasi, Akt e PKC. Un intervento farmacologico su questi pathway innescati dal recettore per l'insulina è di grande interesse per il trattamento di insulino-resistenza, obesità e varie tipologie di diabete. Il recettore per l'insulina (IR) viene sintetizzato sotto forma di un unico polipeptide che viene successivamente scisso a formare una catena α extracellulare e una catena β, transmembrana e intracellulare, unite tra loro da ponti disolfuro. La catena β contiene molti siti di fosforilazione della tirosina, tra cui anche tre siti di autofosforilazione che catalizzano il trasferimento di un gruppo fosforico dell'ATP alla tirosina presente nell'ansa di attivazione. Nel complesso, la struttura del recettore per l'insulina presenta un elevato livello di omologia con il recettore dell'IGF-I, eccetto che nella porzione C-terminale in cui si osserva la maggiore divergenza tra le due proteine. Per la trasmissione del segnale, il recettore per l'insulina ricorre principalmente alla fosforilazione delle proteine note come substrati del recettore dell'insulina (IRS) che generano siti di ancoraggio per le proteine contenenti domini SH2. Il meccanismo di segnalazione dell'insulina è altamente dipendente dal pathway della PI3-chinasi e da Akt che risultano mediare le funzioni dell'insulina.
Immunogen
Epitopo: C-terminale
Proteina ricombinante corrispondente alla porzione C-terminale del recettore per l′insulina umano, subunità beta.
Application
Categoria di ricerca
Metabolismo
Rivela il recettore per l'insulina utilizzando questo anticorpo anti-recettore insulinico, subunità beta, clone CT-3, convalidato per WB e IH.
Sottocategoria di ricerca
Insulina/Trasduzione del segnale correlato all′energia
Biochem/physiol Actions
Questo anticorpo riconosce la porzione C-terminale del recettore per l′insulina umano, subunità beta.
Physical form
Formato: purificato
IgG1κ monoclonali purificate di topo in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 M con azoturo di sodio 0,05%.
Purificazione con proteina G
Preparation Note
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a 2-8°C.
Analysis Note
Controllo
Lisato di tessuto di cervello di topo.
Valutato mediante Western blot su lisato di tessuto cerebrale murino.
Saggio di Western blot: questo anticorpo alla concentrazione di 0,5 µg/mL ha permesso di rivelare la subunità beta del recettore per l′insulina in 10 µg di lisato di tessuto cerebrale di topo.
Other Notes
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c