MABE1668
Anti-Cas9 Antibody, CT Antibody, clone 6G12-H11
clone 6G12-H11, from mouse
Sinonimo/i:
CRISPR-associated endonuclease Cas9/Csn1, SpyCas9
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6G12-H11, monoclonal
Reattività contro le specie
Streptococcus pyogenes
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected exogenously expressed full-length nuclease-dead Cas9 in 10 µg of lysate from transfected NIH/3T3 cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1