AB5511
Anti-Opioid Receptor Antibody, µ, pain
serum, Chemicon®
Sinonimo/i:
mu opiate receptor, opioid receptor, mu 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, primate, rat, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... OPRM1(4988)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
1:2,500-1:5,000 dilution of a previous lot was used.
Western blot:
1:1,000 dilution of a previous lot was used.
Immunocytochemistry:
1:2,500-1:5,000 dilution of a previous lot was used.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neuroinflammation & Pain
Qualità
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this antibody detected Opioid Receptor on 10 µg of Human Liver lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Spinal cord, liver lysate
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1