Documenti
MABC82
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-RIP1/RIPK1, clone 3C6.1
clone 3C6.1, from mouse
Sinonimo/i:
Receptor-interacting serine/threonine-protein kinase 1, Cell death protein RIP, Receptor-interacting protein 1, RIP-1, Serine/threonine-protein kinase RIP
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3C6.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RIPK1(8737)
Descrizione generale
La serin/treonin-protein chinasi 1 che interagisce con il recettore, detta anche proteina della morte cellulare RIP o proteina 1 che interagisce con il recettore (RIP-1) o serin/treonin-protein chinasi RIP, è codificata dal gene RIPK1 o RIP o RIP1 e contiene 1 dominio di morte cellulare e 1 dominio protein chinasico. RIPK1 è localizzata nel citoplasma ed è essenziale in svariate vie cellulari, comprese la via di NF-κB e la morte cellulare per necrosi programmata (necroptosi).
Immunogeno
Proteina ricombinante marcata con tag GST e corrispondente a RIP1/RIPK1 di uomo.
Applicazioni
Rivela RIP1/RIPK1 con questo anticorpo anti-RIP1/RIPK1, clone 3C6.1, convalidato per saggi Western blotting.
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di cellule Jurkat.
Saggio di Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 0,5 µg/mL ha permesso di rivelare RIP1/RIPK1 in 200 µg di lisato di cellule Jurkat.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a ~76 kDa
Linkage
Sostituisce: MABC688
Stato fisico
Formato: purificato
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1