MABC34
Anti-Beclin-1 Antibody, clone 9A1.1
clone 9A1.1, from mouse
Sinonimo/i:
Beclin-1, Coiled-coil myosin-like BCL2-interacting protein, Protein GT197
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
9A1.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BECN1(8678)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Flow Cytometry Analysis: 1 µg from a representative lot detected Beclin-1 in HeLa cells.
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualità
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Beclin-1 in 10 µg of Raji cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Raji cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato
Articoli
Autophagy is a regulated process involved in cell growth, development, and recycling of cytoplasmic components in cells.