Documenti fondamentali
AB16901
Sigma-Aldrich
Anti-Green Fluorescent Protein Antibody
Chemicon®, from chicken
Sinonimo/i:
GFP, eGFP
Scegli un formato
250 μG
CHF 412.00
CHF 412.00
Check Cart for Availability
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1097
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 μG
CHF 412.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 412.00
Check Cart for Availability
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1097
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
chicken
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
vertebrates
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
La proteina fluorescente verde (GFP), ottenuta dalla medusa Aequorea victoria, viene utilizzata come indicatore fluorescente per il monitoraggio dell'espressione genica in una varietà di sistemi cellulari, inclusi organismi viventi e tessuti fissati. A differenza di altri reporter bioluminescenti, la GFP emette fluorescenza in assenza di substrati, cofattori o di altre proteine intrinseche o estrinseche. La GFP purificata è un monomero da 27 kDa costituito da 238 aminoacidi che emette una luce verde (emissione massima a 509 nm) quando eccitato con luce blu o UV.
Specificità
AB16901 is made against highly-purified native GFP from Aequorea victoria. It is reactive with GFP from both native and recombinant sources.
Immunogeno
A recombinant green fluorescent protein (GFP) containing a 6-his tag, was highly purified by affinity chromatography on Nickel column followed by chromatography on a P-100 gel filtration column. The resulting product was present as only a singl
Applicazioni
Categoria di ricerca
Epitopi tag & uso generale
Immunoblotting: AB16901 detects a band of the proper molecular weight (30kDa) in lysates from E.coli expressing GFP but not in E.coli that do not express or in lysates prepared from E.coli containing the GFP-expressing plasmid but not induced, detect GFP in lysates from COS or primary neurons or fibroblast cells transfected with plasmids directing expression GFP or a tau-GFP fusion protein. μ Titers were 10-20,000 when detected with an anti-chicken horseradish peroxidase-conjugated secondary by ECL or by a colorimetric assay using DAB.
Immunocitochimica: GFP can be detected in cells that are transfected with a plasmid directing the expression of either GFP or a GFP-Fusion protein. Cells that do not express GFP exhibit no detectable staining. AB binding was determined using HRP conjugated-anti chicken secondary Abs and visualized using DAB. The anti-GFP Abs were used at 1-2,500-5,000 fold dilution. Cells were fixed using 4% formaldehyde in PBS (pH7.4). For immunocytochemistry, the cultures were fixed in 4% formaldehyde in PBS pH7.4, for 20 minutes at room temperature. The cells are permeabilized with 0.2% Triton X-100 and 2% serum (corresponding to the aminal in which the secondary antibody was raised) in PBS for 20 minutes at room temperature. ° Antibody binding is detected using an avidin/biotin/peroxidase detection system. Cultures were washed four times (10 minutes each) between steps, and reaction product is developed with a 0.05% diaminobenzidine / 0.02% hydrogen peroxide solution on ice for 8-10 minutes. AB16901 has been used to detect GFP in primary neurons and zebrafish fibroblasts.
Immunoprecipitazione: μμ
Sottocategoria di ricerca
Epitopi tag
This Anti-Green Fluorescent Protein Antibody is validated for use in IC, IP, WB for the detection of Green Fluorescent Protein.
Descrizione del bersaglio
MW for GFP is 27 kDa Dependent upon the molecular weight of the fusion protein being detected.
Stato fisico
Formato: purificato
Precipitazione con solfato d′ammonio
Purified chicken immunoglobulin in TBS, pH 7.5 with 0.02% sodium azide.
Stoccaggio e stabilità
°
Durante la spedizione, piccoli volumi di prodotto potrebbero restare nella sigillatura del flaconcino. Per i prodotti con volumi pari o inferiori a 200μL, si consiglia di picchiettare delicatamente il flaconcino su una superficie dura o di centrifugarlo brevemente in una centrifuga da tavolo per recuperare il liquido dal tappo.
Risultati analitici
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
T Fukushige et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 96(21), 11883-11888 (1999-10-16)
In analyzing the transcriptional networks that regulate development, one ideally would like to determine whether a particular transcription factor binds directly to a candidate target promoter inside the living embryo. Properties of the Caenorhabditis elegans elt-2 gene, which encodes a
Chenshu Liu et al.
The Journal of cell biology, 213(4), 415-424 (2016-05-18)
Centromeres of higher eukaryotes are epigenetically defined by centromere protein A (CENP-A), a centromere-specific histone H3 variant. The incorporation of new CENP-A into centromeres to maintain the epigenetic marker after genome replication in S phase occurs in G1 phase; however
Robert Andrews et al.
PloS one, 2(6), e493-e493 (2007-06-07)
Endocytosis is involved in the regulation of many cellular events, including signalling, cell migration, and cell polarity. To begin to investigate roles for endocytosis in early C. elegans development, we examined the distribution and dynamics of early endosomes (EEs) in
Eunhee Kim et al.
Journal of cerebral blood flow and metabolism : official journal of the International Society of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 34(8), 1411-1419 (2014-05-29)
Monocytes/macrophages (MMs), mononuclear phagocytes, have been implicated in stroke-induced inflammation and injury. However, the presence of pro-inflammatory Ly-6C(high) and antiinflammatory Ly-6C(low) monocyte subsets raises uncertainty regarding their role in stroke pathologic assessment. With recent identification of the spleen as an
Temporal characterization of homology-independent centromere coupling in meiotic prophase.
Obeso, D; Dawson, DS
Testing null