Vai a
AB5220
Anticorpo anti-proteina associata alla crescita GAP-43.
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
Neuromodulin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 μL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 512.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, ICC, IHC, IP, WB
Citations:
101
CHF 512.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1220
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse (high degree), rat, bovine, chicken, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GAP43(2596)
General description
La GAP-43, un comune marker dei neuroni in via di differenziamento, è espressa a livelli elevati dai neuroni in fase di sviluppo o di rigenerazione durante la crescita dell'assone. E′ una proteina integrale di membrana associata alla superficie citoplasmatica dei coni di crescita dell′assone (e delle sinapsi), mentre è assente nei coni di crescita dendritica. Nel cervello adulto è presente ad elevate concentrazioni a livello dei terminali presinaptici delle strutture dove si pensa avvenga la formazione della memoria, quali la corteccia frontale, il sistema limbico e l'ippocampo. La fosforilazione della GAP-43 da parte di PKC (su Ser41 in uomo, topo, ratto e bovino e su Ser42 in pollo e Xenopus) è specificamente correlata con alcune forme di plasticità sinaptica.
23,6 kDa
Immunogen
GAP-43 ricombinante di ratto (sequenza completa)
Application
Immunoistochimica:
una diluizione 1:1000 di un precedente lotto è stata utilizzata su sezioni di tessuto fissate con 4% paraformaldeide / PBS o 3% paraformaldeide / 0,1% glutaraldeide / PBS.
Immunocitochimica:
una diluizione 1:1000 di un precedente lotto è stata utilizzata su neuroni ippocampali in coltura e cellule PC12 stimolate con NGF.
Immunoprecipitazione:
è stata utilizzata una diluizione 1:100 di un lotto precedente.
ELISA:
è stata utilizzata una diluizione 1: 2000 di un lotto precedente
L'Anticorpo anti-proteina associata alla crescita GAP-43 è un anticorpo diretto contro la GAP-43 adatto all′uso in ELISA, IC, IH, IP, WB.
Biochem/physiol Actions
Reagisce in misura minore con ratto, uomo, bovino e pollo. Non sono state testate altre specie.
Riconosce la proteina associata alla crescita GAP-43.
Physical form
Anticorpo policlonale di coniglio purificato in tampone contenente PBS con azoturo di sodio allo 0,01% come conservante.
Formato: purificato
Preparation Note
Stabile per 6 mesi dalla data di ricevimento a -20 ºC in aliquote non diluite.
Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento. Durante la spedizione, piccoli volumi di prodotto potrebbero finire nella guarnizione del contenitore. Per i prodotti con volumi pari o inferiori a 200 µL, si consiglia di picchiettare delicatamente il contenitore su una superficie dura o di centrifugarlo brevemente in una centrifuga da banco per recuperare il liquido dal tappo.
Analysis Note
Controllo
Tessuto di ganglio della radice dorsale di ratto sottoposto a legatura del nervo spinale, neuroni coltivati.
Testato regolarmente in Western blotting su lisati di cervello di topo.
Western blotting: una diluizione 1:500 di questo lotto ha rilevato la proteina associata alla crescita GAP-43 in 10 μg di lisato di cervello di topo.
Other Notes
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
MAB347G9264AB1727
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
UniProt accession no.
P17677
UniProt accession no.
P17677
UniProt accession no.
P17677
UniProt accession no.
P17302
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2