MABC1040
Anti-MTH1 Antibody, clone 11A3.2
clone 11A3.2, from mouse
Sinonimo/i:
7,8-dihydro-8-oxoguanine triphosphatase, 2-hydroxy-dATP diphosphatase, 8-oxo-dGTPase, Nucleoside diphosphate-linked moiety X motif 1, Nudix motif 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
11A3.2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NUDT1(4521)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected MTH1 in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1