Documenti
MAB858-1P-KC
Sigma-Aldrich
Anti-Respiratory Syncytial Virus, Fusion, clone 133-1H (1mg) KC
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Livello qualitativo
Clone
133-1H
monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
Stoccaggio e stabilità
Refrigerator (2–8°C)
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2