Documenti
MAB858-4
Sigma-Aldrich
Anticorpi Anti-RSV, miscela, cloni 133-1H, 131-2G e 130-12H
ascites fluid, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
RSV
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
130-12H, monoclonal
131-2G, monoclonal
133-1H, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
RSV è un paramixovirus labile che produce una fusione caratteristica delle cellule umane nelle colture tissutali, il cosiddetto effetto sinciziale. Ne sono stati identificati due sottotipi, A e B. Quelli appartenenti al sottotipo B si caratterizzano come ceppi asintomatici del virus. I casi di patologia clinica più severa sono collegati ai ceppi del sottotipo A.
Specificità
Miscela di tutte le specifiche RSV di MAB858-1, 2 e 3. Riconosce la proteina di fusione, la proteina G e la proteina nucleare di entrambi i ceppi A e B.
Immunogeno
A2
Applicazioni
Categoria di ricerca
Malattie infettive
ELISA a 1:800+
Immunofluorescenza indiretta a 1:100-200+ (sezioni di tessuto fresco surgelato)
Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall'utente finale.
L′anticorpo anti-RSV, miscela, cloni 133-1H, 131-2G & 130-12H è un anticorpo contro il virus respiratorio sinciziale da usare in IF, ELISA.
Sottocategoria di ricerca
Malattie infettive - Virali
Stato fisico
Liquido ascitico.
Non purificato
Stoccaggio e stabilità
A -20°C si conserva per 1 anno dalla data di spedizione. Suddividere in aliquote per evitare di scongelare/ricongelare ripetutamente. Per ottimizzare il recupero del prodotto, centrifugare il flaconcino originale dopo lo scongelamento e prima di togliere il tappo.
Risultati analitici
Controllo
Vetrini di controllo RSV, N. Cat. 5012-5
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
Tiina Talts et al.
Microbiology spectrum, 12(4), e0306723-e0306723 (2024-02-27)
Prevention of respiratory syncytial virus (RSV) infection is now a global health priority, with a long-acting monoclonal antibody and two RSV vaccines recently licenced for clinical use. Most licenced and candidate interventions target the RSV fusion (RSV-F) protein. New interventions
John P DeVincenzo et al.
The Journal of infectious diseases, 190(5), 975-978 (2004-08-06)
Premature infants and those with chronic lung disease or congenital heart disease are at high risk of severe respiratory syncytial virus (RSV) disease. Palivizumab (Synagis), a humanized anti-RSV monoclonal antibody, has been used extensively since 1998 to prevent severe RSV
Talita Bianca Gagliardi et al.
Intervirology, 60(1-2), 56-60 (2017-09-05)
Syncytia formation is the hallmark of the cytopathic effect caused by human respiratory syncytial virus (HRSV), which is the most important viral respiratory pathogen in children. This article reports methodological improvements in primary HRSV isolation and the importance of syncytia
Hayat Caidi et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1442, 13-32 (2016-07-29)
Defective interfering viral particles have been reported as important determinants of the course of viral infection, and they can markedly temper the virulence of the infection. Here, we describe a simple method, based on limiting dilution, for the removal of
Ziyin Wang et al.
Mucosal immunology, 17(2), 272-287 (2024-02-22)
Respiratory viral infections remain a major cause of hospitalization and death worldwide. Patients with respiratory infections often lose weight. While acute weight loss is speculated to be a tolerance mechanism to limit pathogen growth, severe weight loss following infection can