MAB8429
Anti-Hepatitis B Virus Antibody, X-Protein, a.a. 50-88, clone 146
clone 146, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Trans-Activator X Gene Product
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
146, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
Compatibilità
not suitable for immunohistochemistry
Condizioni di spedizione
wet ice
Specificità
SPECIES REACTIVITIES:
Reacts only with human HBV
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting: non-reduced conditions. Immunocytochemistry: acetone fixed cells.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2