Documenti fondamentali
MAB8251
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-influenza A, nucleoproteina, cloni A1, A3 miscelati
ascites fluid, Chemicon®, from mouse
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
A1, monoclonal
A3, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG1 (A3)
IgG2a (A1)
Condizioni di spedizione
wet ice
Specificità
Tutti i sottotipi di influenza A (H1N1, H2N2 e H3N2 e H5N1). Specifico per l′antigene nucleoproteina. Non è stata rilevata reattività crociata con influenza B, parainfluenza 1, 2 o adenovirus o con RSV.
Immunogeno
Miscela di influenza A.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Malattie infettive
Immunofluorescenza indiretta a 1:100-1:1.000.
Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall′utente finale.
Questo anticorpo anti nucleoproteina dell′influenza A, miscela di cloni A1, A3 è convalidato per l′uso in IF per il rilevamento di influenza A.
Sottocategoria di ricerca
Malattie infettive - Virali
Stato fisico
Liquido ascitico che non contiene conservanti.
Non purificato
Stoccaggio e stabilità
Si conserva per 1 anno a -20 °C dalla data di spedizione. Frammentare in aliquote per evitare di congelare e scongelare ripetutamente. Per recuperare il massimo del prodotto, centrifugare il flaconcino originale dopo lo scongelamento e prima di togliere il tappo.
Risultati analitici
Controllo
Vetrini di controllo influenza, numero di catalogo 5010-5
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, consultare il Certificato di analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
Validation of a method for preparing influenza H5N1 simulated samples.
John A Lednicky,Julie M Villanueva,Stephen A Burke,Roxanne Shively,Michael W Shaw et al.
Journal of Virological Methods null
Rui Jia et al.
Cellular microbiology, 16(7), 1080-1093 (2014-02-14)
Members of the interferon-induced transmembrane (IFITM) protein family inhibit the entry of a wide range of viruses. Viruses often exploit the endocytosis pathways to invade host cells and escape from the endocytic vesicles often in response to low pH. Localization
Nara Lee et al.
Nucleic acids research, 45(15), 8968-8977 (2017-09-16)
Influenza A virus (IAV) genomes are composed of eight single-stranded RNA segments that are coated by viral nucleoprotein (NP) molecules. Classically, the interaction between NP and viral RNA (vRNA) is depicted as a uniform pattern of 'beads on a string'.
Shuguang Han et al.
Clinical and experimental pharmacology & physiology, 45(1), 84-93 (2017-08-31)
Curcumin, an active phenolic agent extract from the Curcuma longa, exhibits excellent anti-cancer, anti-inflammation, and neuroprotective effects. We aimed to investigate the anti-influenza role of curcumin in vitro and in vivo. The effect of curcumin on replication of influenza A
Maren Eggers et al.
Infectious diseases and therapy, 7(2), 249-259 (2018-04-11)
Recent virus epidemics and rising antibiotic resistance highlight the importance of hygiene measures to prevent and control outbreaks. We investigated the in vitro bactericidal and virucidal efficacy of povidone-iodine (PVP-I) 7% gargle/mouthwash at defined dilution against oral and respiratory tract