MAB5598
Anti-HCN3 Antibody, clone TLL 6C5
culture supernatant, clone TLL 6C5, Chemicon®
Sinonimo/i:
Hyperpolarization-activated and cyclic nucleotide-gated channel 3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
TLL 6C5, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Hcn3(15168)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry on rat and mouse retina.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Note legali
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1